Learn More
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 874
Code produit. 11969628
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Grip Design:
Lisse
Rugueux
Conditionnement:
1 paire
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11969628
Marque: SHOWA™ 8635712
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les gants à résistance chimique en butyle non renforcés offrent une protection contre les acides, cétones et esters hautement corrosifs.
  • Caoutchouc butyle
  • Haute résistance à la perméation des gaz et des vapeurs d’eau
  • Non revêtus, à bords roulés
  • Disponible avec une finition lisse ou rugueuse
  • Non prise en charge
  • Modèle fin, pour une meilleure dextérité
Spécification
Certifications/Conformité EN 388
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, CE 0299
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 14 mil
Épaisseur (métrique) 0,35 mm
Norme EN388 EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES BIK
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
À utiliser avec (application) Fabrication, manipulation de produits chimiques, agents neurotoxiques, usage militaire, sécurité intérieure, matières dangereuses
Type de manchette de gant Roulé
Grip Design Rugueux
Doublure Non revêtus
Modèle 874R-09
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm