Learn More
SHOWA™ Gants Butyl II 874 Best™
Même résistance à la perméation chimique
Marque: SHOWA™ 874-10XL
Description
- Caoutchouc butyle
- Haute résistance à la perméation des gaz et des vapeurs d’eau
- Non revêtus, à bords roulés
- Disponible avec une finition lisse ou rugueuse
- Non prise en charge
- Modèle fin, pour une meilleure dextérité
Spécification
EN 388 | |
Noir | |
Butyle | |
14 mil | |
EN 388:0010X | |
BIK | |
Fabrication, manipulation de produits chimiques, agents neurotoxiques, usage militaire, sécurité intérieure, matières dangereuses | |
Lisse | |
874-10 | |
35,5 cm |
Catégorie III, CE 0299 | |
Oui | |
10 | |
0,35 mm | |
Type B | |
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
Roulé | |
Non revêtus | |
14 in |