Learn More
Alcool benzylique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10330494
Alcool benzylique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10330494
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10330494
Marque: Thermo Scientific Acros 391220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Alcalinité 0.002 meq/g max.
Acidité 0.001 meq/g max.
Point de fusion -15.0°C
Densité 1.0440g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OH
Indice de réfraction 1.5380 to 1.5410
Quantité 1 L
Merck Index 15, 1127
Gravité spécifique 1.044
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viscosité 6.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460946 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number391220025,391220010
Numéro de lotA0450921 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/03/2024 Catalog Number391220025,391220010
Numéro de lotA0444327 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number391220025,391220010
Numéro de lotA0397455 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number391220025,391220010
Numéro de lotA0403096 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number391220025,391220010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alcool benzylique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >