Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protège les plateaux à tampons supérieurs des déversements de tampon et dépôts de sel
Marque: Cytiva 2300-10064
Description
- Couvrez le plateau à tampons supérieur pour protéger des déversements de tampon et dépôts de sel
- Simplifiez la maintenance préventive quotidienne et hebdomadaire du plateau à tampons supérieur des systèmes ÄKTA
- Fabrication en matériaux absorbants et imperméables conçus pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux
- Le papier Whatman absorbant et lisse absorbe rapidement les déversements
- Une couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse
- S’adapte au plateau à tampons supérieur des systèmes de purification de protéines ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure et ÄKTA start.
- Utilisation pratique et simple
Spécification
Feuilles Benchkote | |
Papier absorbant, PE laminé | |
ÄKTA Start | |
25/Bte |