Learn More
Contec™ Lingettes Bemcot™ M-3 S2
Nettoyez les équipements électriques sensibles dans les environnements de salles blanches. Les lingettes Contec™ Bemcot™ M-3 et S2 sont extrêmement absorbantes, douces et peu pelucheuses. Une surface avec ouverture favorise l’élimination des particules.
Marque: Contec™ M-3
587.59 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour les applications de classe ISO 6 à 8 (classe 1000 à 100 000)
- Lingettes jetables extrêmement absorbantes, douces et peu pelucheuses
- Résistantes à la chaleur pour le nettoyage des équipements de procédés à haute température et des fours de diffusion
- Conçues pour les industries de disques compacts et de bandes magnétiques
- Arrivent pliées en quatre pour promouvoir un protocole d’essuyage approprié
- Conçues pour une utilisation sur les équipements électriques sensibles dans les environnements de salles blanches
- Fait à 100 % de rayon de filament exclusif qui absorbent 13 fois leur poids dans le liquide
- La surface avec ouverture favorise l’élimination des particules
Informations sur la commande
Deux tailles sont disponibles, sous forme de lingettes pliées en quatre, pour promouvoir un protocole d’essuyage approprié.
Spécification
Lingettes M3 | |
25,4 | |
25,4 cm | |
Classe ISO 6 et 8 | |
Conçu pour être utilisé sur des équipements électriques sensibles et dans les industries des disques compacts et des bandes magnétiques. |
10 in | |
5 in | |
Rayonne | |
10 x 10 in (24,9 x 24,9 cm) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
145608-250103 | Certificat de qualité | 27/03/2025 | M-3 |
120447-211122 | Certificat de conformité | 27/04/2022 | M-3 |
210405 | Certificat de conformité | 04/01/2022 | M-3 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02