Learn More
Contec™ Lingettes Bemcot™ M-3 S2
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Nettoyez les équipements électriques sensibles dans les environnements de salles blanches. Les lingettes Contec™ Bemcot™ M-3 et S2 sont extrêmement absorbantes, douces et peu pelucheuses. Une surface avec ouverture favorise l’élimination des particules.
733.00€
Spécification
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25,4
Largeur (métrique) 25,4 cm
Matériau Rayonne
Certifications/Conformité Classe ISO 6 et 8
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Type de produit Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
15380388
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Contec™
M-3
Lingettes M3 10 x 10 in (24,9 x 24,9 cm)
733.00€
3000 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
Description
  • Pour les applications de classe ISO 6 à 8 (classe 1000 à 100 000)
  • Lingettes jetables extrêmement absorbantes, douces et peu pelucheuses
  • Résistantes à la chaleur pour le nettoyage des équipements de procédés à haute température et des fours de diffusion
  • Conçues pour les industries de disques compacts et de bandes magnétiques
  • Arrivent pliées en quatre pour promouvoir un protocole d’essuyage approprié
  • Conçues pour une utilisation sur les équipements électriques sensibles dans les environnements de salles blanches
  • Fait à 100 % de rayon de filament exclusif qui absorbent 13 fois leur poids dans le liquide
  • La surface avec ouverture favorise l’élimination des particules
Informations sur la commande
Deux tailles sont disponibles, sous forme de lingettes pliées en quatre, pour promouvoir un protocole d’essuyage approprié.
Spécification
Spécification
10 in
25,4 cm
Classe ISO 6 et 8
Conçu pour être utilisé sur des équipements électriques sensibles et dans les industries des disques compacts et des bandes magnétiques.
25,4
Rayonne
10 x 10 in (24,9 x 24,9 cm)