Learn More
Bel-Art™ Porte-sacs pour matières contaminées de paillasse SP Scienceware™
Économique et pratique, ce système de mise au rebut de paillasse est parfait pour recueillir quotidiennement les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger, etc.
Marque: Bel-Art™ F13193-0500
90.29 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Couvercle, porte-sacs et 100 sacs de déchets à risque biologique pour paillasse, en polyéthylène haute densité (HMHD) à poids moléculaire élevé et imprimés avec le symbole de risque biologique et le patch indicateur de stérilisation qui s’assombrit lorsqu’ils sont exposés à la stérilisation à la vapeur.
Description
Économique et pratique, ce système de mise au rebut de paillasse est parfait pour recueillir quotidiennement les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger, etc.
- Cadre en fil d’acier rectangulaire pour tenir un sachet en PE de dimensions 22 x 28 cm (8,5 x 11 po)
- Disponible avec un revêtement époxy de couleur orange
- Fourni avec un couvercle en PP parfaitement ajusté pour maintenir le sachet solidement en place
- Réutilisable et permet le nettoyage à la main ou dans des lave-vaisselle automatiques
- Autoclavable
- Également utilisé avec les sachets autoclavables Clavies H13182-0812
Compliance
Couvercle conforme à la norme 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), selon laquelle tout récipient destiné au stockage, au transport ou à l’expédition de déchets à risque biologique doit posséder un couvercle.
Spécification
Kit de porte-sacs pour déchets présentant un risque biologique Poxygrid™ | |
Rose | |
Parfait pour recueillir quotidiennement les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger, etc. | |
Kit complet : Porte-sacs, couvercle et sachets (100/boîte) | |
5 in |
Autoclavable | |
Oui | |
Sachets pour matières contaminées 01-828A, 01-828-031, 01-830A, 01-826-1, 01-827A, 01-829A, 01-815-1 22 x 28 cm, sachets autoclavables Clavies™ (01-815-6) | |
Polypropylène | |
12.7 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30