Learn More
Bel-Art™ Porte-sacs pour matières contaminées de paillasse SP Scienceware™
Économique et pratique, ce système de mise au rebut de paillasse est parfait pour recueillir quotidiennement les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger, etc.
15.55€ - 103.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Largeur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 12.7 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Comprend Prix Quantité et disponibilité  
13472509
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F13193-0102
Couvercle pour porte-sacs Couvercle en plastique parfaitement ajusté uniquement
15.55€
1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
15220828
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Bel-Art™
F13193-0500
Kit de porte-sacs pour déchets présentant un risque biologique Poxygrid™ Kit complet : Porte-sacs, couvercle et sachets (100/boîte)
103.00€
1 kit
Expédition estimée: 22-08-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Économique et pratique, ce système de mise au rebut de paillasse est parfait pour recueillir quotidiennement les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger, etc.
  • Le couvercle en PP parfaitement ajusté permet de maintenir le sachet solidement en place
  • Réutilisable, peut être nettoyé à la main ou dans des lave-vaisselle automatiques, autoclavable
  • Couvercle conforme à la norme 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), selon laquelle tout récipient destiné au stockage, au transport ou à l’expédition de déchets à risque biologique doit posséder un couvercle
  • Ce kit comprend 100 sachets de paillasse destinés aux déchets à risque biologique (03-410-591) ; peut également être utilisé avec les sachets autoclavables Clavies (01-815-6)
Specifications
Specifications
Autoclavable
Oui
5 in
12.7 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ Porte-sacs pour matières contaminées de paillasse SP Scienceware™