Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase I, grand fragment (Klenow)
L’enzyme ADN polymérase qui ne possède pas l’activité exonucléase de 5’ à 3’ de l’ADN polymérase I intact, mais qui présente une activité d’ADN polymérase 5’ à 3’ et une activité exonucléase de 3’ à 5’.
Marque: Invitrogen™ 18012021
Includes: L’ADN polymérase I, grand fragment (Klenow) est fourni avec un flacon de tampon React™ 2 10X [500 mM de Tris-HCl (pH 8,0) 100 mM MgCl2, 500 mM de NaCl], flacon de tampon de dilution.
Description
Applications :
remplissage de saillies 5’. Synthèse de sondes par méthode de marquage d’amorces aléatoires. Séquençage de l’ADN simple brin et double brin. Mutagenèse dirigée.
Source :
purifiée à partir d’E. coli exprimant le fragment Klenow sur un plasmide.
Tests de performance et de qualité :
pureté SDS-PAGE ; dosages d’endodésoxyribonucléase simple brin et double brin et d’auto-amorçage ; performance évaluée dans une réaction de remplissage.
Définition de l’unité :
une unité incorpore 10 nmol de désoxyribonucléotide total dans une substance précipitable à l’acide en 30 min à 37°C à l’aide d’un modèle•amorce.
CGH sur réseau, clonage, analyse d’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, clonage d’enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
L’ADN polymérase I, grand fragment (Klenow) est fourni avec un flacon de tampon de REact™ 2 10X [500 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM de MgCl2, 500 mM de NaCl], flacon de tampon de dilution. Stockage à -20°C. |
|
DNA Polymerase I | |
100 unités | |
Non |
ADN polymérase | |
3’ à 5’ | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.