Learn More
Bel-Art™ Gants / mitaines de protection Hot-Hand™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
Description
Les moufles protègent les mains lors de la manipulation d’objets extrêmement chauds ou froids, notamment la glace sèche
- Protection lors de la manipulation d’objets chauds ou froids, y compris la glace sèche
- Capable de supporter des températures aussi élevées que 260°C (500°F)
- Reste flexible à des températures aussi basses que -57°C (-70°F)
- Le caoutchouc de silicone est naturellement conforme à la main et à l’objet
- Les goujons à embout concave fournissent une poignée antidérapante
- Utilisation plus facile et plus rapide que les gants ou les pinces pour de nombreuses applications
- Une seule taille s’adapte à toutes les mains, à gauche ou à droite
Spécification
Spécification
Accelerator Free | No |
Applications | Laboratoire |
Coating Material | Uncoated |
Couleur | Rouge |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Caoutchouc de silicone |
Type de produit | Hand/Finger Protector |
Dimensions | Universel |
Modèle | Full-hand Mitt |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Gants / mitaines de protection Hot-Hand™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu