Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™
La conception ergonomique améliore le confort, la praticité et la précision de distribution
Marque:  Bel-Art™ F37902-0025
54.41 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10075694
  • 60.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour un pipetage précis et sans problème avec fonctionnement simple d’une seule main
  • Réduit le risque de blessures liées aux mouvements répétitifs et inconfortables du pipetage
  • La molette tourne facilement pour une aspiration ou une distribution de précision, jusqu’à une goutte à la fois
  • La molette peut être utilisée pour “évacuer” les dernières gouttes de la pipette
  • Un code couleur facilite l’identification
  • Résiste aux acides, aux alcalis et à la plupart des solvants
  • Démontage facile pour le nettoyage
Spécification
Spécification
Non
Rouge
Pipette sérologique
Polypropylène
1
Pipette
Pipettes jusqu’à 25 ml
Acides, alcalis et solvant
171 mm
Non autoclavable
Réutilisable
Ergonomique
Pipette Pump III
Non stérile
25 mL
25 ml
6,75 in
Nom du produit
Bel-Art™ Pipeteurs SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™ > Volume : 25 ml