Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™
La conception ergonomique améliore le confort, la praticité et la précision de distribution
43.77€ - 60.05€
Spécification
Espacement de cônes réglable | Non |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Réutilisable |
À utiliser avec | Pipette sérologique |
Grip Type | Ergonomique |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10469254
|
Bel-Art™
F37902-0002 |
Bleu | Pipettes jusqu’à 2 ml | 2 ml |
43.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30193479
|
Bel-Art™
F37902-0010 |
Green | Pipets up to 10mL | 10mL |
45.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10075694
|
Bel-Art™
F37902-0025 |
Rouge | Pipettes jusqu’à 25 ml | 25 ml |
60.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour un pipetage précis et sans problème avec fonctionnement simple d’une seule main
- Réduit le risque de blessures liées aux mouvements répétitifs et inconfortables du pipetage
- La molette tourne facilement pour une aspiration ou une distribution de précision, jusqu’à une goutte à la fois
- La molette peut être utilisée pour “évacuer” les dernières gouttes de la pipette
- Un code couleur facilite l’identification
- Résiste aux acides, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Démontage facile pour le nettoyage
Spécification
Non | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
Pipette Pump III | |
Non stérile | |
Acides, alcalis et solvant | |
171 mm |
Non autoclavable | |
Pipette sérologique | |
Polypropylène | |
1 | |
Pipette | |
6,75 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Pipeteurs SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™