Learn More
Thermo Scientific™ Micro-ultracentrifugeuses sur pieds Sorvall™ MX Plus
Réalisez davantage d’expériences de grande capacité en moins de temps grâce à la gamme de micro-ultracentrifugeuses sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus.
Marque: Thermo Scientific™ 50135648
70752.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez davantage d'expériences grande capacité en moins de temps grâce à la gamme de micro-ultracentrifugeuses sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus. Sa technologie de pointe associe une grande vitesse, des capacités de rotor polyvalent et un faible encombrement. Cette ultracentrifugeuse se caractérise par une excellente capacité de traitement et des performance de séparation des échantillons pouvant atteindre 1 048 000 x g.
Grandes vitesses et faibles facteurs K :
- Les vitesses maximales de 150 000 ou 120 000 tr/min associées à des conceptions optimisées de rotor permettent de réduire les durées de centrifugation
Design compact et individuel :
- son encombrement réduit de 0,53 m² (5.7 pieds²) permet de la placer à un endroit pratique dans le laboratoire où elle occupe moins d’espace au sol
Fonctionnement silencieux :
- avec des niveaux sonores inférieurs à 45 dBA ; l’utilisateur peut travailler à côté sans l’entendre fonctionner
Performances polyvalentes :
- un large choix de rotors et de volumes de tubes répond à une multitude de besoins en matière de traitement d’échantillons
Fiabilité à toute épreuve
- Le système d’entraînement sans charbon (et sans entretien) et la protection du rotor contre les balourds garantissent des performances fiables
Informations de commande :
Pour répondre aux besoins des applications de traitement de petits volumes, les centrifugeuses Sorvall MX Plus accueillent des tubes de 0,2 à 30 ml et proposent un choix de rotors, tels que des rotors angulaires, à les rotors godets oscillants et les rotors verticaux. Tous les rotors sont vendus séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
- Virus (VIH, SRSV, rotavirus)
- Organelles cellulaires (ribosomes, mitochondries, microsomes)
- Lipoprotéines
- Nanoparticules
- Acides nucléiques
Spécification
120 000 tr/min | |
230 V 50/60 Hz | |
Centrifugeuse sur pieds | |
6 A | |
0,7 kW | |
100 cm (panneau ouvert), 85 cm (panneau fermé) | |
Refroidissement thermoélectrique à semi-conducteurs | |
44 cm | |
MX 120 Plus , 230V 50/60Hz , 6A monophasé | |
6 x 30 ml (avec rotor S50A) ou 4 x 7 ml (avec rotor S50-ST) | |
39,4 (panneau ouvert)/33,5 (panneau fermé) x 17,3 x 19,3 in (100 (panneau ouvert)/(85 (panneau fermé) x 44 x 49 cm) | |
10 , chacun avec jusqu'à 9 étapes | |
0°C à 40°C | |
5°C à 35°C |
770460 x G | |
9/9, freinage 9/9, freinage | |
Oui | |
±50 tr/min | |
39,4 in (panneau ouvert), 33,5 in (panneau fermé) | |
<45 dBA | |
17,3 po | |
49 cm | |
cCSAus , CE , IEC61010 -2- 020, EN61326 - 1 2006 | |
Simple | |
105 kg (231 lb) | |
cCSAus, CE, CEI 61010-2-020, EN 61326-1 2006 | |
Sorvall™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion exclusive sur les équipements et les instruments
Profitez de notre offre à durée limitée sur des équipements et des instruments de qualité supérieure pour améliorer vos capacités de recherche et de laboratoire.Code promotionnel: 24069Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31