Learn More
Bel-Art™ Raccords cannelés SP Scienceware™ avec connecteur réducteur
Ces raccords assurent une connexion sûre et étanche entre des tubulures de diamètres internes différents
Marque:  Bel-Art™ 06458-50
Code produit. 12429620
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Plastique PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
  • Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavable
6 à 12,7mm
Raccord de réduction
Raccords cannelés
Polypropylène
For 1/4 in. to 1/2 in. tubing (6 to 12.7mm)
Transparents
Nom du produit
Bel-Art™ Raccords cannelés SP Scienceware™ avec connecteur réducteur > Raccords cannelés, dimension : 1/4 à 1/2 po