Learn More
Bel-Art™ Assortiment de connecteurs SP Scienceware™
Collection de connecteurs de tubulure droits et à tétine étagée en polypropylène
Marque: Bel-Art™ H19570-0000
79.80 EUR valable jusqu'au 2025-06-21
Utilisez le code promo "24097" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cet assortiment de 22 connecteurs de tubulure droits et à tétine étagée est pratique dans le laboratoire et contient des raccords compatibles avec les tubulures de 3,2 à 12,7 mm (0,125 à 0,5 po).
- Polypropylène résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
- Comprend 12 connecteurs de tubulure à tétine étagée et 10 connecteurs droits
- Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Autoclavables
Spécification
Autoclavable | |
Structuré | |
Connecteur de tube |
Polypropylène | |
blanc |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24097 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24097Expire: 2025-06-16