Learn More
Bel-Art™ Raccords cannelés SP Scienceware™ avec connecteur réducteur
Ces raccords assurent une connexion sûre et étanche entre des tubulures de diamètres internes différents
Marque: Bel-Art™ 06458-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plastique PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
- Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Autoclavable
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
12 paquet | |
Raccord de réduction | |
Raccord de réduction |
0,25 à 0,375 in | |
Pour tubulures de dia. in. 9 x 6 mm | |
57 x 18 mm | |
Transparents |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Raccords cannelés SP Scienceware™ avec connecteur réducteur > Raccords cannelés, dimension : 1/4 à 3/8 po
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu