Learn More
BD Biotin Human CD8 T Lymphocyte Enrichment Set - DM
For the negative selection of CD8 T lymphocytes from peripheral blood
Marque: BD 557941
1317.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avoids inadvertent activation of the enriched CD8 T lymphocytes
Magnetic Labeling
Spécification
Biotin | |
1 x 109 Cells |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Biotin Human CD8 T Lymphocyte Enrichment Set - DM > 5mL