Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Baxter Code produit.: 15891735
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Baxter
Code produit. 15891735
Fumée
Click to view available options
Teinte de la lentille:
CSP
Fumée
Code produit. 15891735
Marque: Bollé Safety BAXPSF
Expédition estimée: 09-05-2025
Monture enveloppante, mousse étanche et sangle réglable pour un confort et une protection contre les pulvérisations, les solides, les liquides et la poussière.
  • Monture enveloppante
  • Mousse étanche
  • Système ingénieux pour la fixation de la sangle
  • Protection contre les pulvérisateurs, les solides, les liquides et la poussière
  • Les lunettes-masques de sécurité Baxter sont disponibles avec une variété d’attributs certifiés et décrits, notamment les suivants (voir les spécifications par modèle) :
    • EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
    • EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
    • EN 172, risques liés aux rayonnements solaires : Filtre de protection contre le rayonnement solaire industriel. Recommandée pour les travaux en extérieur, la norme EN 172 garantit une protection de 99,99 % contre les rayonnements solaires ultraviolets. Domaines d’application : 5-3,1 (polarisé) 5-2 (crépuscule), 5-1,4 (ESP ou CSP), 5/1,1-1,4 (contraste), 5-2,5 et 5 à 4,1 (fumée) Couleur des verres : dépend de la technologie des verres.
    • Risque chimique 3 : Protection chimique contre les gouttelettes ou les éclaboussures liquides. Lunettes-masques de sécurité, ajustables avec une sangle ou un écran facial de protection obligatoire.
    • Risque chimique 4 : Protection chimique contre les grosses particules de poussières de > 5 microns. Lunettes-masques de protection obligatoires.
    • Risque chimique 5 : Protection chimique contre les gaz et les fines particules de poussières < 5 microns (lunettes-masques de protection étanches obligatoires).
    • Risque mécanique B : impact à moyenne énergie : Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
    • Risque mécanique F : impact à faible énergie : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
    • Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
    • Résistance aux dommages de surface par les particules fines K (option EN 166) : Le revêtement anti-rayures, K, offre un revêtement amélioré certifié anti-rayures.
    • Résistance à l’apparition de buée N (option EN 166) : Le revêtement anti-buée, N, est un traitement anti-buée certifié.
    • Revêtement CSP : Ce revêtement innovant est une solution efficace pour toutes les activités qui alternent l’exposition à la lumière vive et à la lumière faible, tout en étant également adapté aux environnements de température extrêmement chaude et froide.
    • Revêtement platinum™ : Le nouveau revêtement exclusif résistant aux rayures et à la buée garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Lavable (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux côtés du verre le rend très résistant aux rayures et retarde durablement l’apparition de buée.
    • Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
    • Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN166, EN170, EN172/5-1,4, risque chimique 3/4/5, risque mécanique B/F/T, K résistant aux rayures, Anti-buée N, Optique classe 1, CE
Type de lentille Résistant aux produits chimiques
Revêtement de la lentille Antirayures, Antibuée, Résistantes aux chocs, Anti-UV
Description Modèle BAXPSF
Teinte de la lentille Fumée
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Extérieur, protection, utilisation continue
Comprend Sangle en nylon réglable, mousse étanche
Nbre par carton 240/carton
Nb par paquet 1/sachet, 10/ boîte.
Poids (métrique) 49 g
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV EN170, EN172/5-3.1
Afficher plus Afficher moins
  • Bollé Safety - Platinum coating
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum coating
    • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
      Specification Sheets
      Correction du contenu d'un produit
      Nom du produit
      Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Baxter >