Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10276830
Chlorure de baryum dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276830
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10276830
Marque: Thermo Scientific Acros 203135000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7dAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC baryum (2+); dichlorure; dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560.0°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride dihydrate
Point de fusion 962.0°C
Couleur Gris-blanc
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
Poids de la formule 244.28
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 14.0 % to 16.0 % (150°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463728 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number203130010,203135000,203130025
Numéro de lotA0454848 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number203130010,203135000,203130025
Numéro de lotA0397987 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number203130010,203135000,203130025
Numéro de lotA0411663 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number203130010,203135000,203130025
Numéro de lotA0407790 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number203130010,203135000,203130025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
Chlorure de baryum dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >