Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10564274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 10564274
Marque: Thermo Scientific Acros 203130025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC baryum (2+); dichlorure; dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560.0°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride dihydrate
Point de fusion 962.0°C
Couleur Gris-blanc
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,practically insoluble in ethanol,acetone and,ethyl acetate
Poids de la formule 244.28
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 14.0 % to 16.0 % (150°C)