Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1560.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Barium chloride dihydrate |
| Point de fusion | 962.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | BaCl2·2H2O |
| Merck Index | 15, 967 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium chloride dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.