Learn More
Jenway™ Électrode de pH/température
Code produit. 11440479
Click to view available options
Matériau:
Verre
Époxy
Description:
Extrémité de type bulbe
À extrémité plate
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11440479
Marque: Jenway™ 9996035
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les électrodes de pH de température Jenway™ sont utilisées conjointement avec les pH-mètres Jenway™ : 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 et 4330.
  • Utilisé en conjonction avec les pH-mètres Jenway™ : 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 et 4330.
  • Type combiné
  • Rechargeable
  • Type de référence : AgCl 
  • Isopotentiel : 0±20 mV
Spécification
Types de connecteurs BNC
Description Extrémité de type bulbe
Diamètre (métrique) 12 mm
Dimensions (L x l) 12 x 120 mm (dia. x L)
Type Combinée
À utiliser avec (application) Mesure de pH polyvalente pour un contrôle qualité et des travaux de recherche précis
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C