Learn More
Merck Cellules à agitation Amicon™
Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
Marque:  Merck UFSC20001
Code produit. 15970817
  • 2935.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pression max. Ne pas actionner la cellule à agitation au-dessus de 5,2 bar (75 psi).
Description
Description
Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
Ce modèle de cellule à agitation Amicon fournit des débits élevés avec des solutions avec une concentration de macrosoluté jusqu’à 10 %. Capacité de concentration rapide ou d’élimination du sel suivie d’une concentration dans la même unité.
Prestations de service
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Disques de membrane Ultracel™, Biomax™ et Durapore™ conçus pour être utilisés dans les cellules à agitation
Cellule à agitation Amicon™ 200 mL
200 mL
Cellule à agitation Amicon 200 mL
Concentration, échange de tampon, dessalage
Équipement d’ultrafiltration
Nom du produit
Merck Cellules à agitation Amicon™ > 200 ml