Learn More
Merck Cellules à agitation Amicon™
Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
Marque: Merck UFSC40001
Alert:
Pression max. Ne pas actionner la cellule à agitation au-dessus de 5,2 bar (75 psi).
Description
Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
Ce modèle de cellule à agitation Amicon fournit des débits élevés avec des solutions avec une concentration de macrosoluté jusqu’à 10 %. Capacité de concentration rapide ou d’élimination du sel suivie d’une concentration dans la même unité.Prestations de service
Un an
Spécification
Autoclavable | |
Disques de membrane Ultracel™, Biomax™ et Durapore™ conçus pour être utilisés dans les cellules à agitation | |
Cellule à agitation Amicon™ 400 mL | |
400 mL |
Cellule à agitation Amicon 400 mL | |
Concentration, échange de tampon, dessalage | |
Équipement d’ultrafiltration |