Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
222.00€ - 690.00€
Spécification
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
---|---|
Finition | Matte |
Type de produit | Labels |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30041429
|
Brady™
361666 |
12.70 mm (Dia) | Yellow | Rond |
296.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041441
|
Brady™
361665 |
12.70 mm (Dia) | White | Rond |
259.00€
3000 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041459
|
Brady™
143002 |
20.32 mm (W) x 36.50 mm (H) | White | Rectangle |
286.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041401
|
Brady™
361663 |
9.53 mm (Dia) | White | Rond |
235.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041423
|
Brady™
361664 |
9.53 mm (Dia) | Yellow | Rond |
271.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041407
|
Brady™
361679 |
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H) | White | Rectangle |
222.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041445
|
Brady™
361682 |
25.40 mm (W) x 66.68 mm (H) | White | Rectangle |
490.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041408
|
Brady™
361681 |
25.40 mm (W) x 36.50 mm (H) | White | Rectangle |
690.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30041440
|
Brady™
361694 |
25.40 mm (W) x 12.45 mm (H) | White | Rectangle |
378.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
For BBP33/i3300 printers.
Spécification
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Labels | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels