Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Code produit. 30041441
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm (dia.)
12,70 mm (l) x 25,40 mm (H)
20,32 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia.)
Couleur:
Blanc
Jaune
Forme:
Rectangle
Rond
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
2500 pièces
3000 pièces
Code produit. 30041441
Marque: Brady™ 361665
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognized,CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only
Description Nylon Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon Cloth
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Laboratory Labelling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labelling
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300,i5300
Répétition horizontale (métrique) 15.70 mm
Étiquettes par rangée 3
Quantité 300 Stickers
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 15.70 mm
Dimensions (LxW) 12,70 mm (dia.)
Longueur (impériale) 12.70 mm (Dia)
Largeur (impériale) 12.70 mm (Dia)
Largeur (métrique) 12.70 mm (Dia)
Largeur (métrique) de la zone imprimable 50.10 mm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-603-499