Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Code produit. 30041401
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm (dia.)
12,70 mm (l) x 25,40 mm (H)
20,32 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia.)
Couleur:
Blanc
Jaune
Forme:
Rectangle
Rond
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
2500 pièces
3000 pièces
Code produit. 30041401
Marque: Brady™ 361663
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognized,CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only
Description Nylon Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon Cloth
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Laboratory Labelling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labelling
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300,i5300
Répétition horizontale (métrique) 12.53 mm
Étiquettes par rangée 3
Quantité 300 Stickers
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 16.50 mm
Dimensions (LxW) 9,53 mm (dia.)
Longueur (impériale) 9.53 mm (Dia)
Largeur (impériale) 9.53 mm (Dia)
Largeur (métrique) 9.53 mm (Dia)
Largeur (métrique) de la zone imprimable 46.59 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-602-499
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado