Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Code produit. 30041407
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm (dia.)
12,70 mm (l) x 25,40 mm (H)
20,32 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia.)
Couleur:
Blanc
Jaune
Forme:
Rectangle
Rond
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
2500 pièces
3000 pièces
Code produit. 30041407
Marque: Brady™ 361679
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon Cloth
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300, i5300
Étiquettes par rangée 1
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +90°C
Épaisseur (impériale) 0.0065 in.
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 28.40 mm
Dimensions (LxW) 12,70 mm (l) x 25,40 mm (H)
Longueur (impériale) 25.40 mm
Largeur (impériale) 12.70 mm
Largeur (métrique) 12.70 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 1 in.
Hauteur (métrique) 25.40 mm
Alternate Part Number B33-620-499