Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques transparentes B-Line BL15
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Résistance aux chocs, Anti-UV
Sans revêtement
Description
- Monture transparente translucide
- Versions scellées ou ventilées disponibles
- Sangle réglable
- Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Sans revêtement |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Transparent |
Comprend | Sangle réglable |
Poids (métrique) | 76 g |
Matériau | Sangle : Nylon, polyester |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | PVC |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Specification Sheets
B LINE
Taille: 695.8 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes-masques transparentes B-Line BL15 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu