Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Étiquettes en polyester imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
51.95€ - 455.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | UL, CSA and AGA Approved |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | White |
Finition | Gloss |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11593764
|
Brady™
030191 |
3.2 mm | 2 | 6.4 mm | 38.1 mm |
166.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11558254
|
Brady™
030507 |
4.8 mm | 1 | 7.3 mm | 25.4 mm |
166.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11589053
|
Brady™
018654 |
5.1 mm | 1 | 7.6 mm | 12.7 mm |
104.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11508264
|
Brady™
030512 |
5.1 mm | 1 | 7.6 mm | 16.5 mm |
104.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11583704
|
Brady™
030120 |
5.1 mm | 4 | 7.6 mm | 16.5 mm |
104.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11598254
|
Brady™
030511 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 19.1 mm |
150.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11528264
|
Brady™
030514 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 22.9 mm |
141.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11599053
|
Brady™
018658 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 25.4 mm |
163.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11568254
|
Brady™
030508 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 31.8 mm |
158.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11578254
|
Brady™
030509 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 34.9 mm |
173.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11518264
|
Brady™
030513 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 50.8 mm |
231.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11543714
|
Brady™
030126 |
6.4 mm | 2 | 9.5 mm | 31.8 mm |
158.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11563784
|
Brady™
030218 |
6.4 mm | 2 | 9.5 mm | 34.9 mm |
173.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11573704
|
Brady™
030119 |
6.4 mm | 3 | 8.9 mm | 22.9 mm |
141.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11513714
|
Brady™
030123 |
6.4 mm | 12 | 9.5 mm | 6.4 mm |
51.95€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11523804
|
Brady™
030237 |
9.5 mm | 2 | 12.1 mm | 31.8 mm |
191.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15751427
|
Brady™
030106 |
9.5 mm | 3 | 12.1 mm | 25.4 mm |
158.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11543814
|
Brady™
030250 |
9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm |
99.55€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11523784
|
Brady™
030214 |
9.5 mm | 7 | 12.1 mm | 9.5 mm |
113.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11573794
|
Brady™
030232 |
9.7 mm | 2 | 12.7 mm | 27.9 mm |
225.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16677865
|
Brady™
030357 |
10.2 mm | 1 | 12.7 mm | 50.8 mm |
309.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11523714
|
Brady™
030124 |
11.1 mm | 5 | 13.6 mm | 12.7 mm |
138.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11543804
|
Brady™
030239 |
12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm |
137.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11553704
|
Brady™
030117 |
19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm |
455.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11583794
|
Brady™
030233 |
19.1 mm | 4 | 22.2 mm | 19.1 mm |
225.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16667865
|
Brady™
030118 |
31.8 mm | 1 | 34.9 mm | 69.9 mm |
390.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Adhésif permanent
- Pour les surfaces lisses
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Transfert thermique | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling | |
0.076 mm |
UL, CSA and AGA Approved | |
White | |
Polyester (B-423) | |
Non stérile | |
-70°C à +110°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423