Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Code produit. 11598254
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Répétition verticale (métrique):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 11598254
Marque: Brady™ 030511
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polyester imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif permanent
  • Pour les surfaces lisses
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité UL, CSA and AGA Approved
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-423)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
À utiliser avec (équipement) Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-46-423-10
Nb par paquet 10000 Label(s) / Roll
Quantité 10,000 Labels
Forme Rectangle
Dimensions 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 8,9 mm
Dimensions (LxW) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Largeur (impériale) 0.75 in
Largeur (métrique) 19,1 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 19.05 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 19.05 mm
Hauteur (impériale) 0.25 in
Hauteur (métrique) 6,4 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 6.4 mm
Alternate Part Number THT-46-423-10