Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Code produit. 11543814
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Répétition verticale (métrique):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 11543814
Marque: Brady™ 030250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polyester imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif permanent
  • Pour les surfaces lisses
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Approuvé aux normes UL, CSA et AGA
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-423)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage des stocks
À utiliser avec (équipement) Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Répétition horizontale (métrique) 20,3 mm
Étiquettes par rangée 4
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-57-423-10
Nb par paquet 10000 Label(s) / Roll
Quantité 10 000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.003 in
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Répétition verticale (métrique) 12,1 mm
Dimensions (LxW) 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Largeur (impériale) 0.7 in
Largeur (métrique) 17,8 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 17.78 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 17,78 mm
Hauteur (impériale) 0.375 in
Hauteur (métrique) 9,5 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 9,5 mm
Alternate Part Number THT-57-423-10