Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Code produit. 11543804
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Répétition verticale (métrique):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 11543804
Marque: Brady™ 030239
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polyester imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif permanent
  • Pour les surfaces lisses
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Approuvé aux normes UL, CSA et AGA
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-423)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage des stocks
À utiliser avec (équipement) Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-53-423-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 50.80 mm (W) x 12.70 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.003 in
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Répétition verticale (métrique) 15,2 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 12.70 mm (H)
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 50.80 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-53-423-3