Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à fermeture automatique Azo™
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches stérilisatrices à fermeture automatique Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
232.53€ - 410.80€
Spécification
Contenu et stockage | Endroit frais et sec |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001 |
Type de bouchon | Bande de pression |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15661974
|
Synergy Healthcare™
MBA1085 |
250 x 130mm | 1200 |
410.80€
1200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15671974
|
Synergy Healthcare™
SSP13356 |
350 x 130mm | 2000 | N/A | N/A | N/A | |||||
15681974
|
Synergy Healthcare™
SSP20330 |
330 x 200mm | 800 | N/A | N/A | N/A | |||||
15691974
|
Synergy Healthcare™
MBO1090 |
390 x 300mm | 400 |
269.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15601984
|
Synergy Healthcare™
MBA1081 |
200 x 90mm | 1200 |
294.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15611984
|
Synergy Healthcare™
MBA1082 |
230 x 90mm | 1200 |
398.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
- La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
- Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
- Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Endroit frais et sec | |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001 | |
Bleu | |
Polyéthylène | |
135 μm | |
6,30 kN/m |
Autoclavable | |
Bande de pression | |
Oui | |
Non stérile | |
Vapeur et EtO |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à fermeture automatique Azo™