Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à fermeture automatique Azo™
Code produit. 15671974
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 90mm
230 x 90mm
250 x 130mm
330 x 200 mm
350 x 130mm
390 x 300mm
Nbre par carton:
400
800
1200
2000
Conditionnement:
1200 pièces
2000 pièces
400 pièces
800 pièces
Code produit. 15671974
Marque: Synergy Healthcare™ SSP13356
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches stérilisatrices à fermeture automatique Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Spécification
Contenu et stockage Cool dry place
Certifications/Conformité EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001
Type de bouchon Self-adhesive
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 135 μm
Nbre par carton 2000
Méthode de stérilisation Vapeur et EtO
Résistance à la traction 6.30 kN/m
Dimensions (L x l) 350 x 130mm
Longueur (métrique) 350 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Type de produit Sterilizer pouch