Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à fermeture automatique Azo™
Code produit. 15601984
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 90mm
230 x 90mm
250 x 130mm
330 x 200 mm
350 x 130mm
390 x 300mm
Nbre par carton:
400
800
1200
2000
Conditionnement:
1200 pièces
2000 pièces
400 pièces
800 pièces
Code produit. 15601984
Marque: Synergy Healthcare™ MBA1081
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches stérilisatrices à fermeture automatique Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
  • Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
  • La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
  • Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
  • Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Contenu et stockage Endroit frais et sec
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001
Type de bouchon Bande de pression
Couleur Bleu
Jetable Oui
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 135 μm
Nbre par carton 1200
Méthode de stérilisation Vapeur et EtO
Résistance à la traction 6,30 kN/m
Dimensions (L x l) 200 x 90mm
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Type de produit Sachet pour stérilisateur