Learn More
Synergy Healthcare™ Bobines à goussets Azo™
Emballage barrière stérile préformé, thermoscellable et pelable de haute qualité. Les bobines à goussets Azo™ Synergy Healthcare™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou d’ensembles (petits à moyens) utilisant de la vapeur ou de l’oxyde d’éthylène.
Marque: Synergy Healthcare™ RG15050100
Description
- Contenu protégé contre la détérioration, les dommages et la contamination
- Conformes aux normes EN ISO 11607 part 1 et EN 868-4.
Spécification
Sachet de stérilisation | |
EN868-5 et ISO11607-1 | |
Non stérile | |
Vapeur et EO | |
100 m |
Autoclavable | |
Bleu | |
4/boîte | |
100 m x 150 mm |