Learn More
Abeba™ Chaussures6 6761 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 6761/37
 View more versions of this product
Product Code. 15672128
  • 127.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
  • Noir
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Anti-rayures
  • Hydrofuge
Specifications
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Cuir
Antidérapant
6761
Noir
37
Polyuréthane
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ Chaussures6 6761 UNI > Taille : 37