Learn More
Synergy Healthcare™ Bobines à goussets Azo™
Emballage barrière stérile préformé, thermoscellable et pelable de haute qualité. Les bobines à goussets Azo™ Synergy Healthcare™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou d’ensembles (petits à moyens) utilisant de la vapeur ou de l’oxyde d’éthylène.
215.00€ - 574.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | EN868-5 et ISO11607-1 |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631974
|
Synergy Healthcare™
MRF1060 |
100 m x 100 mm | 1 de chaque |
334.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15604977
|
Synergy Healthcare™
RG30060100 |
100 m x 300 mm | 4/boîte |
302.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641974
|
Synergy Healthcare™
RG15050100 |
100 m x 150 mm | 4/boîte |
574.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651974
|
Synergy Healthcare™
MRF1062 |
100 m x 200 mm | 4/boîte |
215.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contenu protégé contre la détérioration, les dommages et la contamination
- Conformes aux normes EN ISO 11607 part 1 et EN 868-4.
Spécification
Autoclavable | |
EN868-5 et ISO11607-1 | |
Bleu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Synergy Healthcare™ Bobines à goussets Azo™