Learn More
Béchers coniques Azlon™ avec graduations moulées
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Description
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers coniques Azlon™ avec graduations moulées constituent une excellente solution pour mesurer et distribuer des produits chimiques en laboratoire, et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Bécher conique avec bec verseur anti-gouttes intégré
- Autoclavables à 121°C
- Empilables pour un gain de place
- En polypropylène hautement translucide
- Durable et économique grâce à des graduations permanentes moulées et transparentes
- Conforme à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 50.5 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Idéal dans les laboratoires microbiologiques, la culture ou les environnements tissulaires |
Hauteur (métrique) | 61 mm |
Incréments | 10 ml |
Quantité | Boîte de 10 |
Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
Type | Bécher |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Taille: 3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Béchers coniques Azlon™ avec graduations moulées >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu