Learn More
Béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
En PP haute pureté pour une visibilité optimale et une bonne résistance chimique. Les béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées constituent une excellente solution pour mesurer et distribuer des produits chimiques en laboratoire, et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Style d’empilage conique : gain d’espace et manipulation aisée
- Autoclavable à 121°C
- Graduations nettes, bleues et faciles à lire
- Becs verseurs précis et anti-gouttes
- Conformes à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) de la base | 38 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 50,5 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 50,5 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Idéal dans les laboratoires microbiologiques, la culture ou les environnements tissulaires |
| Hauteur (métrique) | 61 mm |
| Incréments | 10 ml |
| Quantité | 10/boîte |
| Afficher plus |