Learn More
Béchers à côtés droits Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers à bords droits Azlon™ constituent une excellente solution pour les applications de mesure et de distribution en laboratoire et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Autoclavables à 121deg.C
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire : forme stable et droite
- Forme basse, avec rebord, bec verseur large
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
- Conformes à la norme ISO 7056
Specifications
Specifications
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 51 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 51 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PP (polypropylène) |
| À utiliser avec (application) | Idéaux pour une utilisation générale en laboratoire |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Incréments | 5 ml |
| Quantité | Boîte de 10 |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction