Learn More
Remplisseurs de pipettes en caoutchouc Azlon™
Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
Marque: Azlon PWY145
10.74 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
- Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
- Le remplisseur de pipette fonctionne via une bille en verre et une série de valves permettant l’échappement, l’aspiration et l’administration de l’air
- PWY145 convient à une manipulation d’une seule main
Spécification
Pipette | |
Manipulable d’une seule main | |
Caoutchouc | |
Remplisseur de pipette |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
13Heures
6Minutes
19Secondes
15 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
88Heures
6Minutes
19Secondes
15Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%