Learn More
Fisherbrand™ Poires de pipettes en caoutchouc pour pipettes cylindriques ou à poire
Idéales pour tous les milieux qui n’attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.
Marque:  Fisherbrand™ 4705511
3.29 EUR valable jusqu'au 2026-01-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24103" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11552672
  • 6.15€ / 1 pièce
Outlet Corner
Utilisez le code promo 24103
Afficher toutes les promotions
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
  • Avec ca. Volume de 60 ml adapté aux pipettes de 2 à 50 ml
  • Le milieu de pipette ne doit pas pénétrer dans le remplisseur de pipette ; il peut provoquer un dysfonctionnement de la valve
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt