Learn More
Bidons imprimés en polypropylène Azlon™
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les béchers imprimés en PP Azlon™ Azlon™ offrent une solution fiable pour mesurer et distribuer des liquides en laboratoire.
13.40€ - 117.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PP |
Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
Type | Bidon |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12623142
|
Azlon
JPB0050P |
50 ml |
13.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11980985
|
Azlon
JPB0100P |
100 ml |
104.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10667825
|
Azlon
JPB0250P |
250 ml |
28.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10074084
|
Azlon
JPB0500P |
500 ml |
34.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11363434
|
Azlon
JPB1000P |
1000 ml |
43.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10718205
|
Azlon
JPB2000P |
2000 ml |
82.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11990985
|
Azlon
JPB3000P |
3000 mL |
78.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10617065
|
Azlon
JPB5000P |
5000 mL |
117.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les béchers imprimés en PP Azlon™ Azlon™ offrent une solution fiable pour mesurer et distribuer des liquides en laboratoire.
- Rétrécissement : pour former un grand bec verseur
- Fabrication : en PP hautement translucide pour une résistance et une visibilité exceptionnelles
- Graduations : impression bleue ultra-fine
- Autoclavables : jusqu’à 121°C
- Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport et le versement
- Convient : aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
Spécification
Transparent | |
-20°C à +135°C | |
Autoclavable | |
Échelle imprimée en bleu |
PP | |
Bidon | |