Learn More
Bidons imprimés en polypropylène Azlon™
29.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les béchers imprimés en PP Azlon™ Azlon™ offrent une solution fiable pour mesurer et distribuer des liquides en laboratoire.
- Rétrécissement : pour former un grand bec verseur
- Fabrication : en PP hautement translucide pour une résistance et une visibilité exceptionnelles
- Graduations : impression bleue ultra-fine
- Autoclavable : jusqu’à 121°C
- Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport et le versement
- Convient : aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 199 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 199 mm |
Capacité (métrique) | 5000 mL |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Laboratoires pour la manipulation de produits chimiques |
Hauteur (métrique) | 253 mm |
Quantité | 1 / boîte |
Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
Type | Bidon |