Learn More
Bidons imprimés en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les béchers imprimés en PP Azlon™ Azlon™ offrent une solution fiable pour mesurer et distribuer des liquides en laboratoire.
- Rétrécissement : pour former un grand bec verseur
- Fabrication : en PP hautement translucide pour une résistance et une visibilité exceptionnelles
- Graduations : impression bleue ultra-fine
- Autoclavables : jusqu’à 121°C
- Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport et le versement
- Convient : aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 102 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 102 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Laboratoires pour la manipulation de produits chimiques |
Hauteur (métrique) | 120 mm |
Quantité | Boîte de 1 |
Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
Type | Bidon |