Learn More
Bidons imprimés en polypropylène Azlon™
Code produit. 10718205
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10718205
Marque: Azlon JPB2000P
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les béchers imprimés en PP Azlon™ Azlon™ offrent une solution fiable pour mesurer et distribuer des liquides en laboratoire.
  • Rétrécissement : pour former un grand bec verseur
  • Fabrication : en PP hautement translucide pour une résistance et une visibilité exceptionnelles
  • Graduations : impression bleue ultra-fine 
  • Autoclavables : jusqu’à 121°C
  • Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport et le versement
  • Convient : aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 151 mm
Diamètre (métrique) supérieur 151 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau PP (polypropylène)
À utiliser avec (application) Laboratoires pour la manipulation de produits chimiques
Hauteur (métrique) 187 mm
Quantité Boîte de 1
Température (métrique) de fonctionnement max. -20°C à +135°C
Type Bidon
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle imprimée en bleu