Learn More
Portoir pour flacons en acier recouvert de polyamide Azlon™
Idéal pour transporter jusqu’à six flacons ou pissettes en toute sécurité
Marque: Azlon BGS040
134.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier recouvert de polyamide
- Offre une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres revêtements
Spécification
Portoir pour flacon | |
Acier recouvert de polyamide | |
1 | |
60 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Product information
Taille: 2 MB
Product information
Taille: 3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Portoir pour flacons en acier recouvert de polyamide Azlon™ > Diamètre max. du flacon : 60 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu