Learn More
Portoir pour flacons en acier recouvert de polyamide Azlon™
Idéal pour transporter jusqu’à six flacons ou pissettes en toute sécurité
147.00€ - 169.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour flacon |
---|---|
Matériau | Acier recouvert de polyamide |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12030832
|
Azlon
BGS040 |
60 mm |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12094628
|
Azlon
BGS042 |
74 mm |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En acier recouvert de polyamide
- Offre une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres revêtements
Spécification
Portoir pour flacon | |
Acier recouvert de polyamide | |
1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Portoir pour flacons en acier recouvert de polyamide Azlon™